Få mere at vide
Chrysene D12 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325517
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30325517 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30325517 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA20670100DI1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysene D12
CAS 1719-03-5
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylær formel C18 2H12
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriochrysene
Molekylvægt (g/mol) 240.36
Formel vægt 240.1692 g/mol