Få mere at vide
Chromylchlorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Meget spin-polariseret chromdioxid (CrO2) tynde film blev afsat på 100 TiO2 substrater ved kemisk dampaflejring ved anvendelse af chromylchlorid som en precursor. Chromylchlorid (Cr02C12) reagerer med cyclohexanopløsningsmiddel ved 75°C for at give et mørkt bundfald sammen med chlorcyclohexan og en lille mængde cyclohexen (i 10,0 og ca. 0,3 % udbytte baseret på chrom). Chromylchlorid, CrO2C12, oxiderer cyclooctan, isobutan og toluen under milde forhold (25-60 C). Reaktionerne giver chlorerede produkter (chlorcyclooctan, tert-butylchlorid og benzylchlorid) og et mørkt kromholdigt bundfald. Anvendes til organiske oxidationer og chlorering, kromkoordinationskomplekser, katalysator til polymerisation af olefiner. Chromylchlorid i carbontetrachloridopløsning reagerer i kulden med cyclohexen, cyclopenten og 1-hexen for at give de forskellige isomere chlorhydriner som hovedprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Organic oxidations and chlorination, chromium coordination complexes, catalyst for polymerization of olefins
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 117°C |
| Kemisk navn eller materiale | Chromyl chloride |
| Smeltepunkt | -96.5°C |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN1758 |
| Merck Index | 14,2248 |
| Formel vægt | 154.9 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |