Få mere at vide
Chromylchlorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398498
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398498 10 g 10g
11318508 2 g 2g
11308508 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040517.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14977-61-8 | Cl2CrH4O2 | 158.926 g/mol
Meget spin-polariseret chromdioxid (CrO2) tynde film blev afsat på 100 TiO2 substrater ved kemisk dampaflejring ved anvendelse af chromylchlorid som en precursor. Chromylchlorid (Cr02C12) reagerer med cyclohexanopløsningsmiddel ved 75°C for at give et mørkt bundfald sammen med chlorcyclohexan og en lille mængde cyclohexen (i 10,0 og ca. 0,3 % udbytte baseret på chrom). Chromylchlorid, CrO2C12, oxiderer cyclooctan, isobutan og toluen under milde forhold (25-60 C). Reaktionerne giver chlorerede produkter (chlorcyclooctan, tert-butylchlorid og benzylchlorid) og et mørkt kromholdigt bundfald. Anvendes til organiske oxidationer og chlorering, kromkoordinationskomplekser, katalysator til polymerisation af olefiner. Chromylchlorid i carbontetrachloridopløsning reagerer i kulden med cyclohexen, cyclopenten og 1-hexen for at give de forskellige isomere chlorhydriner som hovedprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Organiske oxidationer og chlorering, kromkoordinationskomplekser, katalysator til polymerisation af olefiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14977-61-8
Molekylær formel Cl2CrH4O2
Molekylvægt (g/mol) 158.926
MDL nummer MFCD00010951
InChI nøgle HOCPFYCTFLRIAK-UHFFFAOYSA-L
Synonym chromyl chloride
PubChem CID 101943071
IUPAC navn chrom(2+);dichlorid;dihydrat
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Cr+2]
Tekniske data
Kogepunkt 117°C
Kemisk navn eller materiale Chromyl chloride
Smeltepunkt -96.5°C
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1758
Merck Index 14,2248
Opløselighedsinformation Soluble in carbon tetrachloride,carbon disulfide,benzene,nitrobenzene,chloroform,and POCL3. Insoluble in water(Reacts).
Formel vægt 154.9
Procent renhed 99.99%
Lugt Pungent, makes eyes water
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.911g/mL