Få mere at vide
Chromplete™ Vand, HPLC/GC og spektrometri
Artikelnummer. 15940721 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15940721 4 L 4 L
15920721 1 L 1 L
15930721 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15940721 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T001034000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 DKK
    429.11 DKK / 4 L
    Spare 32.89 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Produktlinjen Chromplete Thermo Scientific indeholder reagenser til almindelige analyser og adskillelser med den konsistens og præcision, du forventer. Chromplete Vand er velegnet til HPLC, GC, SFC, TLC ACS og spektrofotometri. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,02 g/mol
Chromplete Vand er velegnet til brug i:
  • HPLC koblet med UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- og RI-detektorer
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • UV-spektrofotometri
  • Præparativ kromatografi
  • Superkritisk væske- og tyndtlagskromatografi
  • Reaktioner/analyser, der kræver ACS-overholdelse
  • Ekstraktions-/koncentrationsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn vand
SMIL O
Tekniske data
Absorbans ≤ 0,01, ≤ 0,005
Kemisk navn eller materiale Water
pH 5.5-7.0
Farve ≤5 APHA
CAS min % 0.99
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Renhedsgrad noter Chromplete
Formel vægt 18.01
Grad HPLC-gradient, GC, pesticid, spektrofotometri, ACS
Emballage Ravgult glas
Rester efter fordampning ≤ 1,0 ppm
Mængde 4 L
Fysisk form Væske