Få mere at vide
Chromplete™ Vand, HPLC/GC og spektrometri, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15920721 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
Artikelnummer. 15920721
Brand: Thermo Scientific T001031000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Chromplete produktlinje fra Thermo Scientific inkluderer reagenser til almindelige analyser og separationer med den konsistens og præcision, du forventer. Chromplete Vand er velegnet til HPLC, GC, SFC, TLC , ACS og spektrofotometri.
Chromplete Vand er velegnet til brug i:
  • HPLC koblet med UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- og RI-detektorer
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • UV-spektrofotometri
  • Præparativ kromatografi
  • Superkritisk væske- og tyndtlagskromatografi
  • Reaktioner/analyser, der kræver ACS-overholdelse
  • Ekstraktions-/koncentrationsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn vand
SMIL O
Tekniske data
Absorbans ≤ 0.01, ≤ 0.005
Kemisk navn eller materiale Water
pH 5.5-7.0
Farve ≤5 APHA
CAS min % 0.99
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Renhedsgrad noter Chromplete
Formel vægt 18.01
Grad HPLC Gradient, GC, Pesticide, Spectrophotometry, ACS
Emballage Ravgult glas
Rester efter fordampning ≤ 1.0 ppm
Mængde 1 L
Fysisk form Væske