Få mere at vide
Chromplete™ Methanol, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Methanol is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry.
Chromplete Methanol meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
- HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- Pesticide Analysis by GC or HPLC
- UV Spectrophotometry
- Preparative chromatography
- Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
- Reactions/Analyses requiring ACS compliance
- Extraction/Concentration Analyses
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -98°C |
| Absorbans | ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01 |
| CAS min % | 0.999 |
| Farve | ≤ 5 APHA |
| Tæthed | 0.775 – 0.780 |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Amber Glass |
| Fysisk form | Liquid |
| Renhedsgrad noter | Chromplete |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chromplete Methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol