Få mere at vide
Chromplete™ Acetonitrile, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Artikelnummer. 15965310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
4 L
Emballage:
Aluminum Jug
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
Artikelnummer. 15965310
Brand: Thermo Scientific T001014000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Acetonitrile is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, Spectrophotometry, and meets the analytical requirements of USP. | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.05 g/mol
Chromplete Acetonitrile meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pesticide Analysis by GC or HPLC
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -51°F
Absorbans <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm
CAS min % 0.9995
Farve ≤5 APHA
Tæthed 0.775 - 0.78
Kogepunkt 180°F
Mængde 4 L
Emballage Aluminum Jug
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Chromplete
Brydningsindeks 1.3405 – 1.3425
Rester efter fordampning ≤ 0.8 ppm
Assay Procent Noter Minimum, GC-FID
Titrerbar syre ≤ 0.008 mEq/g
Titrerbar base ≤ 0.0006 mEq/g
FN nummer 1648
Vand ≤ 0.01 %
Formel vægt 41.05
Procent renhed 0.9995
Grad ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticid/Spektrofotometri
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile Chromplete
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.