Få mere at vide
Chromplete™ Acetonitrile, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chromplete Acetonitrile meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
- HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- Pesticide Analysis by GC or HPLC
- UV Spectrophotometry
- Preparative chromatography
- Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
- Reactions/Analyses requiring ACS compliance
- Extraction/Concentration Analyses
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -51°F |
| Absorbans | <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm |
| CAS min % | 0.9995 |
| Farve | ≤5 APHA |
| Tæthed | 0.775 - 0.78 |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Aluminum Jug |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3405 – 1.3425 |
| Show More |
Safety and Handling
- Acetonitrile Chromplete
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.