Få mere at vide
Chromplete™ 2-propanol, HPLC/GC, opfylder ACS/USP analytiske krav, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Chromplete Isopropanol opfylder de analytiske krav vedr USP og er velegnet til brug i:
- HPLC koblet med UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- og RI-detektorer
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- Pesticidanalyse ved GC eller HPLC
- UV-spektrofotometri
- Præparativ kromatografi
- Superkritisk væske- og tyndtlagskromatografi
- Reaktioner/analyser, der kræver ACS-overholdelse
- Ekstraktions-/koncentrationsanalyser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Smeltepunkt | -90 °C |
| Absorbans | ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015 |
| CAS min % | 0.999 |
| Farve | ≤5 APHA |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Ravgult glas |
| Fysisk form | Væske |
| Renhedsgrad noter | Chromplete |
| Rester efter fordampning | ≤ 1.0 ppm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chromplete 2-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol