Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chromoxane Cyanine R, ren
Artikelnummer. 10012670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10012670 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10012670 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 215150050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3564-18-9 | C23H15Na3O9S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromoxane Cyanine R
CAS 3564-18-9
Molekylær formel C23H15Na3O9S
MDL nummer MFCD00012411
Beilstein 11, II, 240
Synonym C.I. 43820, Mordant Blue 3
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 536.39
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Brun til rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver