Få mere at vide
Chromotropic Acid Disodium Salt Dihydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15814270
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15814270 25 g
1 options
Artikelnummer. 15814270 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1024980025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For analysis ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 5808-22-0
Smeltepunkt >300°C
MDL nummer MFCD00150612
Mængde 25 g
Synonym Chromotropic acid disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalene disulfonic acid sodium salt, Chromotropic acid disodium salt dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 400.29