Få mere at vide
Chromotrope FB
Artikelnummer. 11446036
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446036 250 g 250g
11426036 10 g 10g
11436036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22328.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 502.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3567-69-9
Molekylær formel C20H12N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 502.42
MDL nummer MFCD00003978
InChI nøgle OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Synonym Acid Red 14; C.I. 14720
PubChem CID 44135716
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromotrope FB
IUPAC navn dinatrium-4-{2-[(2E)-1-oxo-4-sulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-yliden]hydrazin-1-yl}naphthalen-1-sulfonat
Formel vægt 502.42
Mængde 250 g