Få mere at vide
Chromotrope 2R
Artikelnummer. 11448137
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448137 100 g 100g
11438137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17519.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Ansat som indikator for kompleksometri. Det påføres også som en bejdse, der bruges i modificeret Gomori Trichrome bejdse. Anvendes som farvestof til cytologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ansat som en indikator for kompleksometri. Det påføres også som en bejdse, der bruges i modificeret Gomori Trichrome bejdse. Anvendes som farvestof til cytologi.
Opløselighed Opløseligt i vand (1 mg
/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4197-07-3
Molekylvægt (g/mol) 468.36
MDL nummer MFCD00003955
InChI nøgle XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Synonym Acid Red 29; C.I. 16570
PubChem CID 44135388
IUPAC navn dinatrium;5-hydroxy-4-oxo-3-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromotrope 2R
Molekylær formel C16H10N2Na2O8S2
Opløselighedsinformation Soluble in water (1mg/ml).
Formel vægt 468.37
Mængde 100 g