Få mere at vide
Chromotrope 2R
Artikelnummer. 11438137
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438137 25 g 25g
11448137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17519.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Ansat som indikator for kompleksometri. Det påføres også som en bejdse, der bruges i modificeret Gomori Trichrome bejdse. Anvendes som farvestof til cytologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ansat som en indikator for kompleksometri. Det påføres også som en bejdse, der bruges i modificeret Gomori Trichrome bejdse. Anvendes som farvestof til cytologi.
Opløselighed Opløseligt i vand (1 mg
/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4197-07-3
MDL nummer MFCD00003955
Synonym Acid Red 29; C.I. 16570
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromotrope 2R
Molekylær formel C16H10N2Na2O8S2
Opløselighedsinformation Soluble in water (1mg/ml).
Formel vægt 468.37
Mængde 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromotrope 2R
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromotrope 2R