Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2R, ren
Artikelnummer. p-92600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10144210
Brand: Thermo Scientific Chemicals 192010250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4197-07-3
Molekylær formel C16H10N2Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 468.36
MDL nummer MFCD00003955
InChI nøgle XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Synonym 4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 44135388
IUPAC navn dinatrium;5-hydroxy-4-oxo-3-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromotrope 2R
Beilstein 16, 301
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 468.35
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 360 min. (509nm, water)
Farve Brun/Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromotrope 2R
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.