Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromotrope 2R |
| Beilstein | 16, 301 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 468.35 |
| Grad | Ekstra ren |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik udryddelse | 360 min. (509nm, water) |
| Farve | Brun/Rød |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Chromotrope 2R
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .