Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kromotrop 2B, ren
Artikelnummer. 15412132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412132 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15412132 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 149750050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 548-80-1 | C16H9N3Na2O10S2 | 513.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromotrope 2B
Smeltepunkt 300.0°C
CAS 548-80-1
Molekylær formel C16H9N3Na2O10S2
MDL nummer MFCD00003951
Synonym Acid Red 176, C.I. 16575, 4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt
InChI nøgle MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium (3E)-5-hydroxy-3-[2-(4-nitrophenyl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalen-2,7-disulfonat
Molekylvægt (g/mol) 513.36
PubChem CID 44135472
Lambda Max 513 to 517nm (c=0.1, H2O)
Formel vægt 513.35
Tab ved tørring 18% max.
Grad Ren
Mængde 5 g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromotrope 2B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.