Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kromotrop 2B
Artikelnummer. 11397706
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397706 25 g 25g
11307716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397706 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L11330.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 548-80-1 | C16H9N3Na2O10S2 | 513.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-80-1
Molekylær formel C16H9N3Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 513.36
MDL nummer MFCD00003951
InChI nøgle MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Synonym Acid Red 176; C.I. 16575
PubChem CID 44135472
SMIL [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromotrope 2B
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 4109733
Merck Index 14,2240
IUPAC navn dinatrium;5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)hydrazinyliden]-4-oxonaphthalen-2,7-disulfonat
Formel vægt 513.37
Procent renhed 97%
Mængde 25 g