Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Vimentin-label Atto488
Beskrivelse
- anti-vimentin VHH/ Nanobody konjugeret til fluoroforen ATTO488 for IF,& mikroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Klonalitet | Monoklonal |
| Mængde | 10μ L |
| Til brug med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugeret | ATTO488 |
| Målspecificitet | Vimentin-Label binder sig specifikt til vimentin-mellemfilamentproteinet. Valideret på MDCK-celler fra hunde, BHK-celler fra gnavere og på humane A549-celler efter stimulering med TGFβ . |
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. Beskyt mod lys. |