Få mere at vide
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetiske partikler M-270 Kit
Description
- V5-Trap Magnetic Particles M-270 Kit bruges til at immunpræcipitere V5-mærkede fusionsproteiner fra celleekstrakter af forskellige organismer som pattedyr, planter, bakterier, gær, insekter osv.
Spécification
Spécification
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?