Få mere at vide
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetiske partikler M-270
Beskrivelse
- V5-Trap Magnetiske partikler M-270 bruges til at immunpræcipitere V5-mærkede fusionsproteiner fra celleekstrakter af forskellige organismer som pattedyr, planter, bakterier, gær, insekter osv.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP |
| Mål | V5-tag-sekvens GKPIPNPLLGLDST ved N-, C-terminalen eller intern tagging. |
| Etiket eller farvestof | Magnetiske partikler M-270 |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 100 reaktioner |