Få mere at vide
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetisk agarose
Artikelnummer. 17373543
Skift visning
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
17373543 20 reaktioner
17353543 10 reaktioner
17363543 100 reaktioner
17383543 200 reaktioner
17393543 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17373543 Leverandør Proteintech Leverandørnr. v5tma20
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ChromoTek V5-Trap™ Magnetisk agarose er en affinitetsharpiks til IP af V5-mærkede proteiner.
  • Består af en anti-V5 Nanobody/VHH koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Stabil i et år.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP
Mål V5-tag-sekvens GKPIPNPLLGLDST ved N-, C-terminalen eller intern tagging.
Etiket eller farvestof Magnetisk agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 20 reaktioner