Få mere at vide
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetisk agarose
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Beskrivelse
- Består af en anti-V5 Nanobody/VHH koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Stabil i et år. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | V5-tag-sekvens GKPIPNPLLGLDST ved N-, C-terminalen eller intern tagging. |
| Etiket eller farvestof | Magnetisk agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 100 reaktioner |