Få mere at vide
Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap Magnetic Agarose Kit
Beskrivelse
- TurboGFP-Trap Magnetic Agarose er et affinitetsreagens til immunpræcipitation (IP) af TurboGFP-fusionsproteiner
- Består af en anti-TurboGFP VHH/ Nanobody, der er koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |