Få mere at vide
Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap Magnetic Agarose
Artikelnummer. 17343523
Skift visning
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
17343523 400 reaktioner
17303523 10 reaktioner
17313523 100 reaktioner
17323523 20 reaktioner
17333523 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17343523 Leverandør Proteintech Leverandørnr. tbtma400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TurboGFP-Trap Magnetic Agarose er et affinitetsreagens til immunpræcipitation (IP) af TurboGFP-fusionsproteiner.
  • Indeholder en anti-TurboGFP VHH/ Nanobody koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Stabil i et år.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ELISA
Mål TurboGFP, CopGFP, Pontellina plumata, maxGFP, maxFP-Green
Etiket eller farvestof Magnetisk agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 400 reaktioner