Få mere at vide
Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap Agarose Beads
Beskrivelse
- Omfatter en anti-TurboGFP VHH/ Nanobody koblet til agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ELISA |
| Mål | TurboGFP, CopGFP, Pontellina plumata, maxGFP, maxFP-Green |
| Etiket eller farvestof | Agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 10 reaktioner |