Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetiske partikler M-270 Kit
Beskrivelse
- Spot-Trap™ Magnetiske partikler M-270 er affinitetsperler til immunpræcipitation (IP) af spot-mærkede proteiner
- Omfatter en anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody koblet til magnetiske partikler M-270
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |