Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetiske partikler M-270
Beskrivelse
- Omfatter en anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody koblet til magnetiske partikler M-270
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | Spot-Tag Sequence Motiv PDRVRAVSHWSS |
| Etiket eller farvestof | Magnetiske partikler M-270 |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 10 reaktioner |