Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetisk agarose
Artikelnummer. 17393313
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Artikelnummer. 17393313
Brand: Proteintech etma20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spot-Trap™ Magnetisk agarose er et affinitetsreagens til immunpræcipitation (IP) af spot-mærkede proteiner.
  • Omfatter en anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP
Mål Spot-Tag Sequence Motiv PDRVRAVSHWSS
Etiket eller farvestof Magnetisk agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 20 reaktioner