Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetisk agarose
Artikelnummer. 17303323
Skift visning
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
17303323 200 reaktioner
17313323 400 reaktioner
17373313 10 reaktioner
17383313 100 reaktioner
17393313 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17303323 Leverandør Proteintech Leverandørnr. etma200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spot-Trap™ Magnetisk agarose er et affinitetsreagens til immunpræcipitation (IP) af spot-mærkede proteiner.
  • Omfatter en anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP
Mål Spot-Tag Sequence Motiv PDRVRAVSHWSS
Etiket eller farvestof Magnetisk agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 200 reaktioner