Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Agarose
Beskrivelse
- Omfatter en anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody koblet til agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | Spot-tag-sekvens PDRVRAVSHWSS |
| Etiket eller farvestof | Agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 10 reaktioner |