Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ ATTO488
Beskrivelse
- anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody konjugeret til fluorescerende farvestof til immunfluorescens, mikroskopi og immunblotting af spot-mærkede proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Klonalitet | Monoklonal |
| Mængde | 10μ L |
| Til brug med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Western Blot |
| Konjugeret | ATTO488 |
| Målspecificitet | Spot-tag (PDRVRAVSHWSS) |
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved +4 °C / 40 °F. Stabil i 6 måneder. Må ikke fryses. Beskyt mod lys. |