Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Spin-kolonner
Artikelnummer. 17323463
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
20/Pk.
50/Pk.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17323463 50/Pk.
17303463 10/Pk.
17313463 20/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17323463 Leverandør Proteintech Leverandørnr. sct50
 Begrænset vare
På lager
Filtreringsenheder fra PP og 20μ m PE fritte til batch-mode centrifugeringsbaseret separation.
  • Spin-kolonnerne tillader hurtig vask og ren eluering af bundne proteiner.
    Spin-søjler forenkler nedtrækningen af dit protein med Nano-Traps koblet til agaroseperler
  • Spin-søjlerne er designet til nem og bekvem håndtering: Til vask kan du kassere gennemstrømningsvaskebufferen; til eluering, opsaml gennemstrømningen efter tilsætning af elueringsbuffer
Tekniske data
Mængde 50/Pk.
Til brug med (applikation) Hurtig vask og ren eluering af bundne proteiner
Type Spin-kolonne
Prøvevolumen 500μ L