Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Spin-kolonner
Beskrivelse
- Spin-kolonnerne tillader hurtig vask og ren eluering af bundne proteiner.
Spin-søjler forenkler nedtrækningen af dit protein med Nano-Traps koblet til agaroseperler - Spin-søjlerne er designet til nem og bekvem håndtering: Til vask kan du kassere gennemstrømningsvaskebufferen; til eluering, opsaml gennemstrømningen efter tilsætning af elueringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Hurtig vask og ren eluering af bundne proteiner |
| Type | Spin-kolonne |
| Prøvevolumen | 500μ L |