Få mere at vide
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 Kit
Beskrivelse
- RFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 til immunpræcipitation (IP) af RFP-mærkede proteiner
- RFP-Trap Magnetiske partikler M-270 anbefales stærkt, når meget store proteiner/komplekser undersøges, og magnetisk adskillelse er nødvendig for IP
- Består af en RFP VHH/ Nanobody koblet til magnetiske partikler M-270
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |