Få mere at vide
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetisk agarose
Description
- Omfatter en RFP Nanobody/VHH koblet til magnetisk agarose
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet |
| Etiket eller farvestof | Magnetisk agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |