Få mere at vide
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetisk agarose
Artikelnummer. 17343453
Skift visning
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
17343453 10 reaktioner
17353453 100 reaktioner
17363453 20 reaktioner
17373453 200 reaktioner
17383453 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17343453 Leverandør Proteintech Leverandørnr. rtma10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ChromoTek RFP-Trap™ Magnetisk agarose er affinitetsperler til IP af RFP-fusionsproteiner.
  • Omfatter en RFP Nanobody/VHH koblet til magnetisk agarose
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP
Mål mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet
Etiket eller farvestof Magnetisk agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 10 reaktioner