Få mere at vide
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
Artikelnummer. 17373433
Skift visning
Mængde:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17373433 100μ L
17363433 10μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17373433 Leverandør Proteintech Leverandørnr. rba594100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
RFP VHH konjugeret til ATTO 594.
  • anti-RFP VHH/ Nanobody konjugeret til fluorofor for IF, af mCherry og andre røde fluorescerende protein-fusionsproteiner
Tekniske data
Klonalitet Monoklonal
Mængde 100μ L
Til brug med (applikation) Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC)
Konjugeret ATTO594
Målspecificitet mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2
Indhold og opbevaring Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved +4 °C. Stabil i 6 måneder. Må ikke fryses. Beskyt mod lys.