Få mere at vide
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
Beskrivelse
- anti-RFP VHH/ Nanobody konjugeret til fluorofor for IF, af mCherry og andre røde fluorescerende protein-fusionsproteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Klonalitet | Monoklonal |
| Mængde | 10μ L |
| Til brug med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugeret | ATTO594 |
| Målspecificitet | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved +4 °C. Stabil i 6 måneder. Må ikke fryses. Beskyt mod lys. |