Få mere at vide
Proteintech ChromoTek pSpot8 vektor
Artikelnummer. 17333333
Skift visning
Mængde:
1,25μ g
Artikelnummer. Mængde
17333333 1,25μ g
1 options
Artikelnummer. 17333333 Leverandør Proteintech Leverandørnr. EV8
 Begrænset vare
På lager
pSpot8 vektor, S.cerevisiae, Spot C-term, Leu/Amp (Ori: 2μ /pBR322), høj ekspression.
  • Plasmidet pSpot8 er en ekspressionsvektor for Spot-Tag™ fusionsproteiner i S. cerevisiae. Efter kloning af proteinet af interesse (POI) ind i det multiple kloningssted (MCS) leveret af pSpot8, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) vil blive fusioneret til POI'ets C-terminal.
Tekniske data
Mængde 1,25μ g