Få mere at vide
Proteintech ChromoTek pSpot7 vektor
Beskrivelse
- Plasmidet pSpot7 er en ekspressionsvektor for Spot-Tag™ fusionsproteiner i S. cerevisiae. Efter kloning af proteinet af interesse (POI) ind i det multiple kloningssted (MCS) leveret af pSpot7, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) vil blive fusioneret til POI'ets N-terminal.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1,25μ g |