Få mere at vide
Proteintech ChromoTek pSpot5 vektor
Artikelnummer. 17303333
Skift visning
Mængde:
1,25μ g
Artikelnummer. Mængde
17303333 1,25μ g
1 options
Artikelnummer. 17303333 Leverandør Proteintech Leverandørnr. ev5
 Begrænset vare
På lager
pSpot5 vektor, S. cerevisiae, Spot N-term, Leu/Amp (Ori: CEN/pBR322), lav ekspression.
  • Plasmidet pSpot5 er en ekspressionsvektor for Spot-Tag™ fusionsproteiner i S. cerevisiae. Efter kloning af proteinet af interesse (POI) ind i det multiple kloningssted (MCS) leveret af pSpot5, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) vil blive fusioneret til POI'ets N-terminal.
Tekniske data
Mængde 1,25μ g