Få mere at vide
Proteintech ChromoTek pSpot4 vektor
Artikelnummer. 17393323
Skift visning
Mængde:
1,25μ g
Artikelnummer. Mængde
17393323 1,25μ g
1 options
Artikelnummer. 17393323 Leverandør Proteintech Leverandørnr. ev4
 Begrænset vare
På lager
pSpot4 vektor, E. coli, Spot N-term, Amp., lav ekspression.
  • Plasmidet pSpot4 er en ekspressionsvektor for Spot-Tag™ fusionsproteiner i E. coli. Efter kloning af proteinet af interesse (POI) ind i det multiple kloningssted (MCS) leveret af pSpot4, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) vil blive fusioneret til POI'ets N-terminal.
Tekniske data
Mængde 1,25μ g