Få mere at vide
Proteintech ChromoTek pSpot3 vektor
Artikelnummer. 17353323
Skift visning
Mængde:
1,25μ g
Artikelnummer. Mængde
17353323 1,25μ g
1 options
Artikelnummer. 17353323 Leverandør Proteintech Leverandørnr. ev3
 Begrænset vare
På lager
pSpot3 vektor, E. coli, Spot C-term, Amp., lav ekspression.
  • Plasmidet pSpot3 er en ekspressionsvektor for Spot-Tag™ fusionsproteiner i E. coli. Efter kloning af proteinet af interesse (POI) ind i det multiple kloningssted (MCS) leveret af pSpot3, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) vil blive fusioneret til POI'ets C-terminal.
Tekniske data
Mængde 1,25μ g