Få mere at vide
Proteintech ChromoTek PARP1-Trap Agarose Beads
Beskrivelse
- Består af en PARP1 Nanobody/VHH, som er koblet til agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Stabil i et år. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP |
| Mål | Human PARP1, binder ikke til PARP2, 3 og 9 |
| Etiket eller farvestof | Agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 400 reaktioner |