Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Muse-IgG1, Fc-specifik VHH, biotinyleret
Mængde:
10μ L
100μ L
Beskrivelse
- De Nano-CaptureLigand muse-IgG1 fanger og immobiliserer muse-IgG1-antistoffer og Fc-fragmenter til avidin/streptavidin-coatede overflader, der anvendes i BLI, SPR og ELISA analyser
- Består af et biotinyleret nanobody, der specifikt binder til muse-IgG1-underklassen med høj affinitet og på en stedstyret måde
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10μ L |
| Målspecificitet | Fc-fragment af muse IgG1 |
| Konjugeret | Biotin |
| Klonalitet | Monoklonal |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares ved +4 °C/+40 °F. Valgfrit: Aliquot ved ankomst og opbevares ved -20 °C/-4 °F |
| Til brug med (applikation) | BLI, SPR, ELISA |