Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Muse-IgG1, Fc-specifik VHH, biotinyleret
Artikelnummer. 17363483
Skift visning
Mængde:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17363483 100μ L
17353483 10μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17363483 Leverandør Proteintech Leverandørnr. smsG1B1100
 Begrænset vare
På lager
Nano-CaptureLigand for muse IgG1: Fc-specifikt enkelt domæne antistof/VHH [CTK0103], biotinyleret.
  • De Nano-CaptureLigand muse-IgG1 fanger og immobiliserer muse-IgG1-antistoffer og Fc-fragmenter til avidin/streptavidin-coatede overflader, der anvendes i BLI, SPR og ELISA analyser
  • Består af et biotinyleret nanobody, der specifikt binder til muse-IgG1-underklassen med høj affinitet og på en stedstyret måde
Tekniske data
Mængde 100μ L
Målspecificitet Fc-fragment af muse IgG1
Konjugeret Biotin
Klonalitet Monoklonal
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares ved +4 °C/+40 °F. Valgfrit: Aliquot ved ankomst og opbevares ved -20 °C/-4 °F
Til brug med (applikation) BLI, SPR, ELISA