Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Muse-IgE, VHH, biotinyleret
Artikelnummer. 17343483
Skift visning
Mængde:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17343483 100μ L
17333483 10μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17343483 Leverandør Proteintech Leverandørnr. smsEB1100
 Begrænset vare
På lager
Nano-CaptureLigand for muse IgE: enkelt domæne antistof/VHH [CTK0112], biotinyleret.
  • De Nano-CaptureLigand muse-IgE til sted-rettet og specifik immobilisering af muse-IgE-antistoffer til avidin/streptavidin-coatede overflader, der anvendes i biosensor og ELISA analyser
  • Består af et biotinyleret nanobody, der specifikt binder til muse-IgE-underklassen med høj affinitet og på en stedstyret måde
Tekniske data
Mængde 100μ L
Målspecificitet Mus IgE
Konjugeret Biotin
Klonalitet Monoklonal
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares ved +4 °C/+40 °F. Valgfrit: Aliquot ved ankomst og opbevares ved -20 °C/-4 °F
Til brug med (applikation) BLI, SPR, ELISA