Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Muse-IgE, VHH, biotinyleret
Beschreibung
- De Nano-CaptureLigand muse-IgE til sted-rettet og specifik immobilisering af muse-IgE-antistoffer til avidin/streptavidin-coatede overflader, der anvendes i biosensor og ELISA analyser
- Består af et biotinyleret nanobody, der specifikt binder til muse-IgE-underklassen med høj affinitet og på en stedstyret måde
Spezifikation
Spezifikation
| Mængde | 10μ L |
| Målspecificitet | Mus IgE |
| Konjugeret | Biotin |
| Klonalitet | Monoklonal |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares ved +4 °C/+40 °F. Valgfrit: Aliquot ved ankomst og opbevares ved -20 °C/-4 °F |
| Til brug med (applikation) | BLI, SPR, ELISA |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?