Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Humant IgG/kanin-IgG, Fc-specifikt VHH, biotinyleret
Artikelnummer. 17373463
Skift visning
Mængde:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17373463 10μ L
17383463 100μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17373463 Leverandør Proteintech Leverandørnr. shurbGB110
Nano-CaptureLigand for humant IgG og kanin-IgG: Fc-specifikt enkelt domæne antistof/VHH [CTK0101], biotinyleret.
  • De Nano-CaptureLigand™ humant IgG fanger og immobiliserer Fc-fragmentet af humane IgG-antistoffer til avidin/streptavidin-coatede overflader, der anvendes i BLI, SPR og ELISA analyser
  • Består af et biotinyleret nanostof, der specifikt binder til humane IgG-antistoffer med høj affinitet og på en stedstyret måde
Tekniske data
Mængde 10μ L
Målspecificitet Human IgE
Konjugeret Biotin
Klonalitet Monoklonal
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares ved +4 °C/+40 °F. Valgfrit: Aliquot ved ankomst og opbevares ved -20 °C/-4 °F
Til brug med (applikation) BLI, SPR, ELISA